missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30234816 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30234816 20 μL 20 microlitros
30234807 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30234816 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 288821AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of virus SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein. This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 580 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740571
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.