Learn More
Saponina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453098 25 g 25 g
11463098 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18820.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.14€
    44.65€ / 25 g
    Ahorro 8.49€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 8047-15-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un glucósido utilizado para permeabilizar las membranas celulares. La saponina se utiliza como suplemento dietético y nutracéutico y como adyuvante en la producción de vacunas. Encuentra aplicación en los sectores alimentario, cosmético y farmacéutico. Se utiliza como jabón líquido, abrillantador de joyas, detergente, champú para mascotas, surfactante y agente humidificante. También está involucrado como anti-microbio para tratar la malaria, el colesterol bajo, de apoyo al sistema inmunológico, a la fuerza ósea y para la hipertensión. Además, se utiliza como alimento animal y limpiador de automóviles.
Solubilidad
Soluble en agua fría.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8047-15-2
Número MDL MFCD00081981
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saponin
Punto de fusión 158°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Saponin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Saponins