Learn More
ATAGO™ Refractómetro de salinidad PAL-106S
El refractómetro de salinidad PAL-106S es adecuado para la medición y gestión de la concentración de sal en soluciones de agua salada de hasta un 33 % (g/100 ml).
Marca: ATAGO™ 4506
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Mida la concentración de sal en la solución de agua salada hasta un 33 % (g/100 ml).
- Ligero y compacto, 100 g.
- Diseñado ergonómicamente para operarlo con una sola mano.
- Rendimiento rápido: solo tiene que colocar una gota de muestra en la superficie del prisma y pulsar la tecla de inicio. El valor Brix (contenido/concentración de azúcar) se mostrará en solo 3 segundos.
- La clase de protección es IP65. La muestra se puede enjuagar con agua corriente en la fase del muestreo. Su diseño permite al usuario limpiar fácilmente la muestra.
- La fase del muestreo está diseñada para evitar que las soluciones se derramen.
- La función de compensación automática de la temperatura permite realizar lecturas de medición independientemente de la temperatura ambiente.
- Calibración solo con agua.
- Cómodo maletín de almacenamiento.
Especificaciones
Refractómetro portátil | |
PAL-106S | |
Cloruro sódico (NaCl) en g/100 ml | |
Medición de la salinidad | |
100 g | |
De 10 °C a 40 °C |
de 0,0 % a 33,0 % NaCl | |
NaCl al ± 0,2 % | |
3 s | |
IP65 | |
55 x 31 x 109 mm | |
2 pilas AAA |