Learn More
Saint-Gobain™ Protectores de superficie Bytac™
Proteja cualquier superficie con el fluoropolímero FEP
Marca: Saint-Gobain™ D1069329
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface
- Fabricado con una capa de FEP fijada a un fondo de refuerzo de vinilo o aluminio (el fondo está recubierto de adhesivo acrílico sensible a la presión)
- Proteja mesas de trabajo, campanas extractoras, mesas temporales, paredes/techos, superficies antisalpicaduras, paredes de cabinas de pulverización y otras superficies de laboratorio
- Ayude a proteger cualquier superficie frente a la absorción de productos químicos tóxicos o radioactivos
- Los productos químicos corrosivos, la pintura, el aceite, la grasa y las sustancias pegajosas se limpian con facilidad con una esponja húmeda
- Se corta fácilmente con tijeras
- Se instala con facilidad: retire la capa de protección del adhesivo y colóquelo sobre la superficie en cuestión—
Información de órdenes
Protector Bytac con dorso de vinilo, recomendado para temperaturas de hasta 93 °C (200 °F); en caso de que el dorso sea de papel de aluminio, se puede utilizar con temperaturas de hasta 182 °C (360 °F).