Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranina o, 85 %
Catalog Number p-3776828
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
2723800
3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
2723800
3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Safranine O
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.1 to 1.32
Contenido de tinte 80% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 530 to 534nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranine O
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.