Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, preparativo
La tapa de seguridad está diseñada para extraer de forma segura los disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Para su uso en el entorno de HPLC preparativa con conexiones de tubos más grandes y válvulas de aire con un mayor caudal.
Marca: SCAT 310032
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
Los tapones de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes de HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes- Adaptador Luer Lock
- Diseño de ajuste mejorado para facilitar la conexión
- Fabricado con PTFE de grado médico, accesorios PFA y tapón de rosca PPS
- Incluye espacio para el etiquetado individual
- Esterilizable en autoclave hasta + 200 °C
- Estructura estable para un mejor manejo
Spezifikation
3 racores, 1 válvula de aire | |
Sistemas HPLC | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |
Racor de 4,76 mm de diámetro exterior | |
SafetyCap | |
Frascos de laboratorio |