Learn More
SCAT Vertedor de seguridad
Vertedor de seguridad con tapón de rosca integrado para la dispensación segura de líquidos.
Marca:  SCAT 610500
15.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399309
  • 19.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adecuado para contenedor de residuos de Politainer
  • Versiones flexibles y rígidas disponibles
  • Para las roscas habituales del recipiente S55, S60/61 y S40/71
  • Fabricadas con PEHD de alta calidad o con un material PEHD-EC electroconductor con ventilación adicional
  • Especificaciones
    Especificaciones
    S55
    Polietileno de alta densidad (HPDE)
    Polietileno de alta densidad (HPDE)
    Rígida
    Bidón, recipiente y frascos
    Boquilla de seguridad