Learn More
SCAT Vertedor de seguridad
Vertedor de seguridad con tapón de rosca integrado para la dispensación segura de líquidos.
Marca: SCAT 610503
15.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Especificaciones
S70/71 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Los tubos | |
Bidón, recipiente y frascos | |
Boquilla de seguridad |