Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Wide Mouth Glass Jars with White Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
240 ml
480 ml
950 ml
Descripción
- Recubierto en capa de plastisol
- El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
- Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
- El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Espuma de PTFE/polietileno |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 70-400 mm |
Tipo de tapón | Tapón |
Diámetro (métrico) | 73 mm |
Altura (métrico) | 89 mm |
Tipo de producto | Frasco de lados rectos |
Capacidad (métrico) | 240 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Transparente |