Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con cierre
Las tapas de seguridad están diseñadas para extraer de forma segura los disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema HPLC/UHPLC.
Marca: SCAT 307920
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
Descripción
Las tapas de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes de HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes. Durante las reparaciones de las bombas de HPLC, el cierre de los SafetyCaps puede cerrarse para que los capilares y el filtro de disolvente permanezcan en el disolvente. De este modo, la bomba puede lavarse rápida y fácilmente al volver a funcionar después de las reparaciones.- Adaptador Luer Lock
- Diseño de ajuste mejorado para facilitar la conexión
- Fabricado con PTFE de grado médico, accesorios PFA y tapón de rosca PPS
- Incluye espacio para el etiquetado individual
- Esterilizable en autoclave hasta + 200 °C
- Estructura estable para un mejor manejo
Especificaciones
3 racores, 1 válvula de aire, 3 cierres | |
Sistemas HPLC | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |
Racor de 3,2 mm de diámetro exterior | |
SafetyCap | |
Frascos de laboratorio |