Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Los tapones de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes para HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes.
Marca:  SCAT 107030
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10851421
  • 131.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
  • Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
  • Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
  • Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
  • Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
  • Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
  • Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada SafetyCap
Especificaciones
Especificaciones
1 conexión PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire
Sistemas HPLC
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizable en autoclave
GLS80
Tapón de seguridad I
Frascos de laboratorio