Learn More
Roetzmeier™ Recipiente de seguridad con grifo de 3,81 cm (1,5 pulg) con cierre automático y ventilación
Recipiente de seguridad de alta calidad diseñado para almacenar y manipular disolventes de forma segura.
Marca: Roetzmeier™ 05KZ
Detalles adicionales : Peso : 1.65000kg
Descripción
- Máxima seguridad para los disolventes y para usted
- Diseñado para almacenar y extraer horizontalmente
- Extraiga el líquido sin mover el recipiente
- Ventilación independiente para un flujo rápido de líquidos
- El grifo permite dispensar con precisión la cantidad de líquido que necesita
- Fabricado en acero inoxidable 316
- Juntas de PTFE
- Incluye trampa de llama
- Grifo con autocierre
- Conductor: se puede unir con cualquier parte del recipiente
- Forma que ahorra espacio
- Diseño de mango ergonómico
Especificaciones
Sí | |
Acero inoxidable con junta de PTFE y mango de acero inoxidable | |
D150, A15, TR2, TR2V | |
Electropulido | |
Rectangulares | |
0,8 mm | |
12,2 in | |
1,6 in | |
3,6 lb |
Corriente | |
5 l | |
Acero inoxidable | |
de 200 °C | |
0,032 in | |
130 x 200 x 310 mm | |
310 mm | |
40 mm | |
1,650 kg |