Learn More
Kimberly-Clark™ Gafas antivaho KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 PURITY
52.57 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Revestimiento de la lente: Antivaho
Descripción
- Cumple con: EN166:2001 1F para seguridad
- Cumple con: EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos
- Cumple con: ES166:2001 clase 1 para claridad óptica
- 99 % de protección contra rayos UVA/UVB
- Cómodas de usar durante largos períodos
- Protección ocular económica para trabajadores y visitantes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN166:2001 1F para seguridad, EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos y EN166:2001 clase 1 para claridad óptica. |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Protección ocular básica mientras se reducen los costes, manteniendo las lentes limpias y sin condensación durante los cambios de temperatura o humedad |
N.° por paquete | 12/paq. |
Peso (métrico) | 0,264 kg |
Lens Material | Policarbonato |