Learn More
Brady™ Candados SafeKey: Nailon
Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad.
Marca: Brady™ 150336
Detalles adicionales : Peso : 0.64500kg
Descripción
- Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
- El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
- El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
- El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
- Las cerraduras son compactas y ligeras, resistentes a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
- Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
- La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
- Se suministra 1 llave con cada cerradura
- Retención de la llave (la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)’
- Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Candados con llave | |
Naranja | |
0,25 pulg | |
1,5 in | |
Acero | |
Paquete de 6 | |
1,3 in | |
33 mm |
Con llaves diferentes | |
Nailon | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,5 in | |
38 mm |