Learn More
Brady™ Candados SafeKey: Aluminio
Los candados SafeKey Aluminium de Brady son los candados definitivos para aplicaciones de seguridad de altas prestaciones en interiores y exteriores.
Marca: Brady™ 150243
Detalles adicionales : Peso : 0.15400kg
Descripción
- Fabricados con cuerpo de aluminio sólido y grillete de acero, los candados Brady™ son ligeros y resistentes
- Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
- Las cerraduras son resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Su exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de claves diferentes y es resistente a la manipulación
- La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
- Se suministra 1 llave con cada cerradura
- Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Candados con llave | |
Negro | |
0,25 pulg | |
1,5 in | |
Acero | |
1 unidad | |
1,3 in | |
33 mm |
Con llaves diferentes | |
Aluminio anodizado | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,5 in | |
38 mm |