Learn More
Brady™ Candados SafeKey: Aluminio
Los candados SafeKey Aluminium de Brady son los candados definitivos para aplicaciones de seguridad de altas prestaciones en interiores y exteriores.
Marca:  Brady™ 150303
Detalles adicionales : Peso : 0.98100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17140341
  • 184.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con cuerpo de aluminio sólido y grillete de acero, los candados Brady™ son ligeros y resistentes
  • Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
  • Las cerraduras son resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Su exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de claves diferentes y es resistente a la manipulación
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Candados con llave
Rojo
0,25 pulg
1,5 in
Acero
Paquete de 6
1,3 in
33 mm
Con llaves diferentes
Aluminio anodizado
6,4 mm
38 mm
6
1,5 in
38 mm