Learn More
S100A4 Mouse, Clone: S100A4/1482, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6275-MSM2-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15960828
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
S100A4
Cytoplasmic and Nuclear
S100A4/1482
Unconjugated
NP_062427
Mouse
10-12kDa
Protein A/G Purified
RUO
6275
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
S100A4
Recombinant human S100A4 protein
HeLa, A549 or A375 Cells. Placenta
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.