Learn More
S,S-Dimetil-N-(p-toluenosulfonil)sulfoximina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
Description
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine, is used as methylene-transfer agent. The anion adds to carbonyl compounds to give epoxides which can react with a further mole of reagent with ring expansion to give 2,2-disubstituted oxetanes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La S,S-dimetil-N-(p-toluenosulfonil)sulfoximina se utiliza como agente de transferencia de metileno. El anión se añade a los compuestos de carbonilo para dar epóxidos que pueden reaccionar con un mol adicional de reactivo con expansión del anillo para dar oxetanos 2,2-disustituidos. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en EtOH, THF y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
La S,S-dimetil-N-(p-toluenosulfonil)sulfoximina se utiliza como agente de transferencia de metileno. El anión se añade a los compuestos de carbonilo para dar epóxidos que pueden reaccionar con un mol adicional de reactivo con expansión del anillo para dar oxetanos 2,2-disustituidos. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en EtOH, THF y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine |
Punto de fusión | 167°C to 169°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2119329 |
Información de solubilidad | Soluble in EtOH,THF,DMSO. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.34 |
Porcentaje de pureza | 98% |