missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Objetivo S-Plan SP 100X/1,25/S-Oil
Descripción
- Lentes acromáticas S-Plan.
- Proporciona planicidad de campo.
- Adecuado para lo siguiente:
- B1-211E-SP
- B1-220E-SP
- B1-223E-SP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tipo de objetivo: semiplano acromático |
| Tipos de conector | Rosca de montaje del objetivo: W 20,3 mm x 0,70 mm (4/5 pulg x 1/36 pulg) (RMS estándar) |
| Descripción | Objetivo NA: 1,25, WD: 0,165 mm, DIN: 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | B1-211E-SP, B1-220E-SP, B1-223E-SP |
| Longitud (métrico) | Tubo del objetivo de 160 mm |
| Potencia de aumento | 100X |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?