missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.90€ - 140.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 41840-28-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H16N2O2S |
Peso molecular (g/mol) | 240.32 |
Número MDL | MFCD00006080 |
Clave InChI | POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester |
PubChem CID | 148428 |
Nombre IUPAC | (4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfanilformiato de terc-butilo |
SMILES | CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11440577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22435.06 |
5 g |
36.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22435.14 |
25 g |
140.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine can react with propylamine to produce propyl-carbamic acid tert-butyl ester. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina puede reaccionar con la propilamina para producir éster terc-butílico de ácido propil-carbámico. Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Identificadores de productos químicos
41840-28-2 | |
240.32 | |
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N | |
148428 | |
CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1 |
C11H16N2O2S | |
MFCD00006080 | |
s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester | |
(4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfanilformiato de terc-butilo |
Especificaciones
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine | |
48°C to 51°C | |
C11H16N2O2S | |
396984 | |
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N | |
(4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfanilformiato de terc-butilo | |
148428 | |
97% |
41840-28-2 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00006080 | |
s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester | |
CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1 | |
240.32 | |
240.33 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 255-562-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Manténgase en frío
RUO – Research Use Only