Learn More
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450577 25 g 25 g
11440577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22435.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41840-28-2 | C11H16N2O2S | 240.32 g/mol
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine can react with propylamine to produce propyl-carbamic acid tert-butyl ester. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina puede reaccionar con la propilamina para producir éster terc-butílico de ácido propil-carbámico. Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41840-28-2
Fórmula molecular C11H16N2O2S
Peso molecular (g/mol) 240.32
Número MDL MFCD00006080
Clave InChI POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester
PubChem CID 148428
Nombre IUPAC (4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfanilformiato de terc-butilo
SMILES CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
Punto de fusión 48°C to 51°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 396984
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.33
Porcentaje de pureza 97%