Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used to prepare selective noncovalent inhibitors of the bacterial cysteine protease IdeS. The product obtained by the reductive elimination reaction with ethylglyoxalte is used as a reference compound, which is used to determine the absolute configuration of the two enantiomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(+)-3-amino-1-Boc-piperidina se utiliza para preparar inhibidores selectivos no covalentes de la cisteína proteasa bacteriana IdeS. El producto obtenido por la reacción de eliminación reductora con etilglioxalto se utiliza como compuesto de referencia, que se usa para determinar la configuración absoluta de los dos enantiómeros.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire y al dióxido de carbono. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
La (S)-(+)-3-amino-1-Boc-piperidina se utiliza para preparar inhibidores selectivos no covalentes de la cisteína proteasa bacteriana IdeS. El producto obtenido por la reacción de eliminación reductora con etilglioxalto se utiliza como compuesto de referencia, que se usa para determinar la configuración absoluta de los dos enantiómeros.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire y al dióxido de carbono. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2735 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in dimethylsulfoxide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |