Learn More
(S)-2-Isobutilsuccínico ácido-1-metil éster, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific™
93.80€ - 197.80€
CAS | 213270-36-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H16O4 |
Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
Número MDL | MFCD01091033 |
Clave InChI | AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N |
Sinónimo | s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s |
PubChem CID | 2734513 |
Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-metoxicarbonil-5-metilhexanoico |
SMILES | CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10095321
|
Thermo Scientific
362102500 |
250 mg | Frasco de vidrio |
93.80€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10324742
|
Thermo Scientific Acros
362100010 |
1 g | Glass Bottle | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
213270-36-1 | |
188.22 | |
AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N | |
2734513 | |
CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC |
C9H16O4 | |
MFCD01091033 | |
s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s | |
Ácido (3S)-3-metoxicarbonil-5-metilhexanoico |
Especificaciones
(S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester | |
213270-36-1 | |
MFCD01091033 | |
AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N | |
Ácido (3S)-3-metoxicarbonil-5-metilhexanoico | |
2734513 | |
95%,(98% ee) |
95%, (98% e.e.) | |
C9H16O4 | |
s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s | |
CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC | |
188.22 | |
188.22 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Eliminar
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'tsca' : TSCA
- (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only