Learn More
(S)-2-Isobutilsuccínico ácido-1-metil éster, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10095321 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10324742 1 g Glass Bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095321 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 362102500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213270-36-1
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD01091033
Clave InChI AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s
PubChem CID 2734513
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-metoxicarbonil-5-metilhexanoico
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 95%,(98% ee)
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación