Learn More
Óxido de rutenio(IV), grado electrónico, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Catalog Number p-4824914
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
12036-10-1
O2Ru
133.07
MFCD00011210
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
82848
dioxorrutenio
O=[Ru]=O
12036-10-1
O2Ru
133.07
MFCD00011210
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
82848
dioxorrutenio
O=[Ru]=O
Uso para la fabricación de pastas para resistores en la industria de los semiconductores
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ruthenium(IV) oxide
Punto de fusión 1200° (sublimation)
Color Negro
Forma física Polvo submicrómetro, área de superficie 45-65 m
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Grado Electrónico
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Black powder
Densidad 6.97