Learn More
Brady™ Candados de seguridad diferentes con llave
Los candados de seguridad Brady™ son los candados definitivos para todas las necesidades de seguridad, y están mecanizados con precisión para una mejor resistencia a la manipulación.
Marca: Brady™ 051347
Detalles adicionales : Peso : 0.60330kg
Descripción
- El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada
- Mecanizado de precisión de seis pines para cortes de llave más exclusivos y mejor resistencia a la manipulación
- La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima
- El diseño especial prohíbe que la llave se suelte hasta el grillete del candado está cerrado
- Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
- El cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
- Se suministra una llave con cada cerradura
- Retención de la llave: la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado
Specifications
Candados de seguridad | |
Nailon reforzado | |
6,5 mm | |
38 mm | |
Acero endurecido | |
1 unidad |
Naranja | |
Candados de seguridad: estándar | |
38,50 x 86,50 mm | |
38,00 mm | |
6 | |
33,00 mm |