Learn More
RUFY2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 19180-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16818914
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
RUFY2 (RUN And FYVE Domain Containing 2) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is RUNDC3B.
Especificaciones
Especificaciones
RUFY2
Polyclonal
Unconjugated
RUFY2
KIAA1537, RABIP4R, RUFY2, ZFYVE13
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55680, 690777, 70432
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8R4C2, Q8WXA3
RUFY2
RUFY2 Fusion Protein Ag5938
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat