Learn More
Uvex™ Rubiflex NB27 Safety Gloves
Catalog Number p-7230506
Click to view available options
Tamaño:
7
9
10
11
Gloves feature a special NBR coating and full cotton interlock liner for a secure grip in damp, oily, or greasy work environments.
  • Guantes de seguridad con revestimiento NBR y forro de algodón entrelazado
  • Los guantes son resistentes y duraderos además de flexibles
  • Ideal para trabajos complejos en entornos húmedos, aceitosos o grasientos
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material NBR
Color Naranja
Tamaño 7
Norma EN388 3111X
Para utilizar con (aplicación) Inspección, mantenimiento, procesamiento de metales, pintura y reparaciones
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón
Serie Rubiflex NB27
Longitud (métrico) 27 cm