missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Rubiflex NB 3501 Safety Gloves

Catalog Number p-7230488
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Lightweight NBR-coated gloves are highly flexible, and feature breathable RUBIPOR impregnation with a cotton interlock liner.

  • El revestimiento NBR completo es muy flexible para tareas que requieren destreza
  • Impregnación de RUBIPOR transpirable
  • Revestimiento de tejido interlock de algodón
  • Resistente al aceite, la grasa, el combustible y los aerosoles
  • Ideal para su uso en entornos controlados
Aplicaciones Industrial
Coating Material NBR
Color Naranja
Tamaño 7
Norma EN388 0121X
Para utilizar con (aplicación) Inspección, trabajo con metales ligeros, mantenimiento y pintura
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón
Serie Rubiflex NB 3501
Longitud (métrico) 35 cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'