Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.49400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11805522
  • 47.20€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
  • Escala de temperatura: De - 40 °C a 70 °C
  • Ligeros y flexibles
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
Especificaciones
12,5 mm
17 mm
2,5 mm
Caucho
10 m
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos