Learn More
Abeba™ Zapatos 9150 de goma
Resistente a ácidos y bases. La suela de caucho proporciona un alto grado de una alta resistencia al deslizamiento.
Marca: Abeba™ 9150/39
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Azul oscuro
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
- zona del empeine ajustable
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Cuero | |
Antideslizante | |
9150 |
Azul | |
39 | |
Caucho |