Learn More
Abeba™ Zapatos 9150 de goma
Resistente a ácidos y bases. La suela de caucho proporciona un alto grado de una alta resistencia al deslizamiento.
Marca:  Abeba™ 9150/46
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15633138
  • 68.44€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave
  • Azul oscuro
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Antiestático
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
  • Plantilla de cuero
  • zona del empeine ajustable
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Cuero
Antideslizante
9150
Azul
46
Caucho