Learn More
Invitrogen™ RPS6KA6 (RSK4) Recombinant Human Protein
RPS6KA6 (RSK4) is a member of the RSK kinases family.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055311 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 111.3kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15408663
|
Invitrogen™
PR8170A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15408733
|
Invitrogen™
PV4558 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RSK family members are activated by ERKs and mitogens and are unusual in that they contain 2 non-identical kinase domains.
Especificaciones
NP_055311 | |
111.3kDa | |
RUO - research use only | |
RPS6KA6 (RSK4) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
RSK (RPS6K) Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |