Learn More
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Designed for purification of monoclonal and polyclonal antibodies at labs and process scales
Marca: Cytiva 17-1279-01
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 1.00000kg
Descripción
- Compuesta de proteína recombinante A acoplada con una matriz base de agarosa entrecruzada al 4 %
- Alta capacidad de unión dinámica, proteína A con fijación de un solo punto, gran capacidad de recuperación, alta pureza y baja fuga de ligando
- No se han utilizado componentes procedentes de animales mamíferos en el proceso de fabricación de este producto
- Matriz: agarosa entrecruzada 4 %
- Tamaño de partícula medio: 90 μm (d50V)
- Ligando: 6 mg de proteína recombinante A/ml de medio (E. coli)
- Capacidad de fijación: ∽ 50 mg de IgG humana/ml
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 10
- Especificación de presión/flujo: matriz base de 150 a 250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, lecho
Especificaciones
5 ml | |
Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A | |
50 mg de IgG humana/ml | |
150 a 250 cm/Hoμr | |
9,84 in | |
100 kPa | |
De 2 a 9 | |
Proteína recombinante A («E. coli») |
Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales en laboratorios y en procesos | |
De 2 °C a 8 °C | |
Medios rProtein A Sephartose Fast Flow | |
60 - 165 μm | |
25 cm | |
Agarosa entrecruzada al 4 % | |
Etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol