Learn More
RPE65 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
| Antígeno | RPE65 |
|---|---|
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Formulario | Liquid |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18019805
|
Proteintech
CL488-17939-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18028415
|
Proteintech
CL488-17939-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The RPE65 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RPE65. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RPE65 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
| RPE65 | |
| Immunofluorescence | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| LCA2, mRPE65, rd12, Retinoid isomerohydrolase, Retinol isomerase, RP20, RPE65, sRPE65 | |
| Primary |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Rabbit | |
| 6121 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |