Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante con protector RP6
Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protector de alta capacidad y baja velocidad Thermo Scientific™ RP6.
Marca: Thermo Scientific™ 11178119
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Beschreibung
Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protector de alta capacidad y baja velocidad Thermo Scientific™ RP6.
- Capacidad: 6 × 1000 ml (6 l) con cestillo redondo, 12 × 250 ml (3 l) con cestillo rectangular
- Velocidad/RCF máx.: 4250 rpm/5735 x g con cestillo redondo, 5392 x g con rotor rectangular
Información para pedidos:
Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (11178252) y los cestillos e insertos. Solicite 11178216 para el tapón de sellado del cestillo rectangular y 25144058 para el tapón de sellado del cestillo redondo. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Solo cuerpo del rotor
Compatible con:
Centrífugas Thermo Scientific KR4i y Sorvall HT6.
Spezifikation
Tapa del rotor con protección RP6 (obligatoria) | |
Tapa del cestillo | |
Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall HT6 y KR4i | |
Sí |