Learn More
Fisher BioReagents™ Routine DNA Ladder
Ready-to-use DNA size standard is room-temperature stable for up to two years
Marca: Fisher BioReagents™ BP2581-200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Incluye un doblete importante en 1400 y 1550 bp
Especificaciones
Azul | |
Líquido | |
11 |
Marcadores de peso molecular de ADN | |
Confirmación de tamaño de PCR | |
1000 μl |