Learn More
Corning™ Contenedor para hielo redondo con tapa, 4 l
Cestillos EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a los contenedores para hielo convencionales
101.00€ - 102.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 18,4 cm |
---|---|
Anchura (métrico) | 26 cm |
Cantidad | 1 unidad |
Capacidad (métrico) | 4 L |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15572891
|
Corning™
432122 |
Verde |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15582891
|
Corning™
432123 |
Azul |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15592891
|
Corning™
432124 |
Rojo |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15502901
|
Corning™
432125 |
Naranja |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15512901
|
Corning™
432126 |
Verde lima |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15532901
|
Corning™
432128 |
Morado |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15522901
|
Corning™
432127 |
Rosa |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los contenedores para hielo Corning son contenedores multifuncionales que proporcionan una excelente alternativa no tóxica a los contenedores para hielo convencionales. EVA tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica como los dispositivos de administración de fármacos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo.“” Ideales para su uso con hielo, hielo seco (- 78 °C), nitrógeno líquido (- 196 °C), alcohol o soluciones salinas, o soluciones calientes (+ 93 °C). Disponibles en una variedad de colores.- Recipientes de espuma de etilvinilacetato (EVA) no tóxico y reciclable para su uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y pulpas de alcohol.
- Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
Información de órdenes
Caja de 1
Especificaciones
18,4 cm | |
26 cm | |
1 unidad | |
4 L |