Learn More
Ohaus™ Rotor, oscilante, 6 de 5 ml RB
Rotor oscilante para la multicentrífuga serie 5000 Frontier
Marca: Ohaus™ 30130880
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Requires : Multicentrífuga serie 5000 Frontier
Descripción
- Capacidad: 6 x 5 ml
- Fuerza g máx.: 1.817g
- Velocidad máxima: 4.000 rpm
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Rotor, oscilante, 6 de 5 ml RB | |
6 x 5 mL | |
4.000 rpm | |
FC5706 | |
Rotor oscilante 6 de 5 ml RB |
Acero inoxidable | |
1.817 x g | |
0,420 kg | |
De 0 a 90° |