Learn More
Eppendorf™ Rotor Adapters for Rotor S-4x1000
For use with a variety of tubes and plates in different shapes and sizes.
Marca: Eppendorf™ 5920720007
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
Adaptadores para rotores. Disponible para:- de 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
- 50 ml, juego 2 de piezas
- Tubos Eppendorf de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 piezas
Especificaciones
De 5,5 a 12 ml | |
Para cestillos de alta capacidad del rotor S-4x1000 | |
36 | |
36/144 |
16mm | |
Fondo redondo | |
3046 x g | |
5,5 a 12 ml |