Learn More
Eppendorf™ Rotor Adapters for Rotor S-4x1000
For use with a variety of tubes and plates in different shapes and sizes.
Marca: Eppendorf™ 5920712004
Detalles adicionales : Peso : 0.76500kg
Descripción
Adaptadores para rotores. Disponible para:- de 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
- 50 ml, juego 2 de piezas
- Tubos Eppendorf de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 piezas
Especificaciones
5,0 ml y 15 ml | |
Para cestillos para placas/tubos del rotor S-4x1000 | |
16 | |
16/64 |
17mm | |
Fondo cónico | |
3076 x g | |
Tubos Eppendorf de 5,0 ml y 15 ml cónicos |