Learn More
Fisherbrand™ Bomba de vacío de paletas giratorias
Diseñada para aplicaciones de laboratorio que requieren un vacío profundo. La bomba de vacío de paletas giratorias Fisherbrand™ es una bomba de paletas giratorias de accionamiento directo y dos etapas que proporciona una elevada tolerancia al vapor de agua.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 21.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12931141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Bomba de paletas giratoria con transmisión directa de dos etapas
  • Diseñada para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio físicas y químicas, y el funcionamiento continuo
  • Cuenta con características ventajosas en los procesos rutinarios y de investigación: poco peso, superficie pequeña, alta velocidad de bombeo y aumento de la resistencia química
  • Diseño resistente y fiable, combinado con un bajo nivel de ruido y facilidad de uso
  • La innovadora válvula de lastre de gas evita la condensación de humedad y la alta tolerancia de los vapores de agua y disolventes
  • La línea de entrada está sellada al vacío por una válvula antirretorno para proteger su aplicación de la ventilación no deseada y del reflujo de aceite una vez se apague la bomba
  • El visor vertical permite controlar de forma sencilla el nivel y el estado del aceite
Especificaciones
Especificaciones
2 x 10-3 mbar
44.5 x 15.0 x 23.5 cm (17.5 x 5.9 x 9.25 in.)
47.3 lb.
120/143 l/min
50/60 Hz
120 L/min.
230 V
Motor de 115/230 V, 50/60 Hz con cables de alimentación de Schuko, EE. UU. y Reino Unido
90 w
21.5 kg
Labovac 10
Bomba de vacío de paletas giratorias
2x10-3 mbar
Certificados
Ver productos accesorios