Learn More
Nabertherm Rotary Tube Furnace RSRC 1300 Series with P470 Controller
Particularly suitable for processes where continuously running batch material is heated for a short time. The furnace is positioned slightly inclined heated-up to the target temperature. The material passes through the heated area of the tube and falls on the lower end out of the tube.
Marca: Nabertherm RR0871D44
Detalles adicionales : Peso : 570.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Tubo abierto de cerámica C 530
- Termopar tipo S:
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Accionamiento ajustable de aproximadamente de 2 a 45 rpm
- Unidad de visualización digital para el ángulo de inclinación del horno de tubo rotatorio
- La transmisión sin correa y la carcasa del horno de tipo dividido (temperatura de apertura de < 180 °C) facilitan la extracción del tubo
- Sistema compacto, horno de tubo rotativo colocado en una estructura base con
- Accionamiento manual del husillo con manivela para preajustar el ángulo de inclinación
- Celda y controles integrados
- Ruedecillas
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Hasta 1300 °C | |
1045 x 2755 x 1655 mm | |
80 mm |
P470 | |
750 mm | |
570 kg |