Learn More
Hidrocloruro de robenidina, 98 %, Thermo Scientific™
CAS | 25875-50-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H14Cl3N5 |
Peso molecular (g/mol) | 370.66 |
Número MDL | MFCD01724404 |
Clave InChI | LTWIBTYLSRDGHP-IQGUDRQUSA-N |
Sinónimo | robenidine hydrochloride, robenidine hcl, unii-8stt15y392, 1,3-bis 4-chlorobenzylidene amino guanidine monohydrochloride, c15h13cl2n5.hcl, 1,3-bis e-4-chlorophenyl methylideneamino guanidine;hydrochloride, chimcoccid hydrochloride, khimcoccid hydrochloride, 1,3-bis 4-chlorobenzylideneamino guanidine hydrochloride |
PubChem CID | 16212175 |
Nombre IUPAC | 1,2-bis[(E)-(4-clorofenil)metilidenoamino]guanidina;hidrocloruro |
SMILES | [Cl-].N\C(N[NH+]=CC1=CC=C(Cl)C=C1)=N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Descripción
25875-50-7 | |
370.66 | |
LTWIBTYLSRDGHP-IQGUDRQUSA-N | |
16212175 | |
[Cl-].N\C(N[NH+]=CC1=CC=C(Cl)C=C1)=N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1 |
C15H14Cl3N5 | |
MFCD01724404 | |
robenidine hydrochloride, robenidine hcl, unii-8stt15y392, 1,3-bis 4-chlorobenzylidene amino guanidine monohydrochloride, c15h13cl2n5.hcl, 1,3-bis e-4-chlorophenyl methylideneamino guanidine;hydrochloride, chimcoccid hydrochloride, khimcoccid hydrochloride, 1,3-bis 4-chlorobenzylideneamino guanidine hydrochloride | |
1,2-bis[(E)-(4-clorofenil)metilidenoamino]guanidina;hidrocloruro |
Especificaciones
Robenidine hydrochloride | |
25875-50-7 | |
Glass Bottle | |
C15H14Cl3N5 | |
robenidine hydrochloride, robenidine hcl, unii-8stt15y392, 1,3-bis 4-chlorobenzylidene amino guanidine monohydrochloride, c15h13cl2n5.hcl, 1,3-bis e-4-chlorophenyl methylideneamino guanidine;hydrochloride, chimcoccid hydrochloride, khimcoccid hydrochloride, 1,3-bis 4-chlorobenzylideneamino guanidine hydrochloride | |
[Cl-].N\C(N[NH+]=CC1=CC=C(Cl)C=C1)=N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
370.66 | |
370.66 |
252.0°C to 254.0°C | |
Authentic | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD01724404 | |
LTWIBTYLSRDGHP-IQGUDRQUSA-N | |
1,2-bis[(E)-(4-clorofenil)metilidenoamino]guanidina;hidrocloruro | |
16212175 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 247-307-8
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Robenidine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only