Learn More
Hidrocloruro de robenidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15532373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15532373 25 g 25 g
15512373 1 g 1 g
15522373 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15532373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459400250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 25875-50-7
Fórmula molecular C15H14Cl3N5
Peso molecular (g/mol) 370.66
Número MDL MFCD01724404
Clave InChI LTWIBTYLSRDGHP-IQGUDRQUSA-N
Sinónimo robenidine hydrochloride, robenidine hcl, unii-8stt15y392, 1,3-bis 4-chlorobenzylidene amino guanidine monohydrochloride, c15h13cl2n5.hcl, 1,3-bis e-4-chlorophenyl methylideneamino guanidine;hydrochloride, chimcoccid hydrochloride, khimcoccid hydrochloride, 1,3-bis 4-chlorobenzylideneamino guanidine hydrochloride
PubChem CID 16212175
Nombre IUPAC 1,2-bis[(E)-(4-clorofenil)metilidenoamino]guanidina;hidrocloruro
SMILES [Cl-].N\C(N[NH+]=CC1=CC=C(Cl)C=C1)=N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Robenidine hydrochloride
Punto de fusión 252.0°C to 254.0°C
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.66
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Robenidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación