Learn More
RNASE12 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno RNASE12
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18679810
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-93731-0.02ml
0.02 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18627761
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-93731-0.1ml
0.1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
RNASE12 Polyclonal antibody specifically detects RNASE12 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
RNASE12
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
ribonuclease, RNase A family, 12 (non-active), ribonuclease-like protein 12
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RNASE12 (NP_001019993.1). MIIMVIIFLVLLFWENEVNDEAVMSTLEHLHVDYPQNDVPVPARYCNHMIIQRVIREPDHTCKKEHVFIHERPRKINGICISPKKVACQNLSAIFCFQSE
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
493901
IgG
Affinity purified