missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNASE12 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-93731-0.1ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RNASE12 Polyclonal antibody specifically detects RNASE12 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| RNASE12 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| ribonuclease, RNase A family, 12 (non-active), ribonuclease-like protein 12 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RNASE12 (NP_001019993.1). MIIMVIIFLVLLFWENEVNDEAVMSTLEHLHVDYPQNDVPVPARYCNHMIIQRVIREPDHTCKKEHVFIHERPRKINGICISPKKVACQNLSAIFCFQSE | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 493901 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido