Learn More
RNASE12 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-93731-0.02ml
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18679810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
RNASE12 Polyclonal antibody specifically detects RNASE12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RNASE12
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
ribonuclease, RNase A family, 12 (non-active), ribonuclease-like protein 12
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RNASE12 (NP_001019993.1). MIIMVIIFLVLLFWENEVNDEAVMSTLEHLHVDYPQNDVPVPARYCNHMIIQRVIREPDHTCKKEHVFIHERPRKINGICISPKKVACQNLSAIFCFQSE
0.02 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
493901
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.