Learn More
Thermo Scientific™ Descontaminante de superficie RNase AWAY™
Código de producto. 30286571 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 ml
475 ml
1 l
4 l
Tipo de recipiente:
Frasco
Frasco con pulverizador
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
475 ml
5 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente unitSize
30286571 1 l Frasco 5 litros
11580095 250 ml Frasco 250 ml
10666421 475 ml Frasco con pulverizador 475 ml
10180601 1 l Frasco 1 litro
11952385 4 l Frasco 4 litros
5 options
Código de producto. 30286571
Marca: Thermo Scientific™ 7003
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Este producto limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo que se pierde calentando el instrumental de vidrio.
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ es ideal para descontaminar aparatos, mesas de trabajo y el instrumental de vidrio y de plástico. Limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo necesario para calentar el instrumental de vidrio.
  • Para uso en pipetas, cajas de gel o zonas de preparación de ARN y ADN
  • No deja residuos que puedan interferir con la polimerización o tinción de geles
  • Químicamente estable y no abrasivo
  • No contiene ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 11
Composición Hidróxido de sodio con agua
Tipo de recipiente Frasco
Volumen (imperial) 33.875 oz
Volumen (métrico) 1 l
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.