Learn More
Invitrogen™ Human RIPK3, GST Tag Recombinant Protein
RIPK3 is a member of the receptor-interacting protein (RIP) family of serine/threonine protein kinases. Recombinant full-length human RIPK3 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Especie | Human |
---|---|
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15479023
|
Invitrogen™
PV6397 |
10μg |
492.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15489023
|
Invitrogen™
PV6398 |
100μg |
1680.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15499023
|
Invitrogen™
PV6399 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RIPK3 contains a C-terminal domain unique from other RIP family members. RIPK3 is predominantly localized to the cytoplasm, and specifically, are colocalized in the mitochondrion which can undergo nucleocytoplasmic shuttling dependent on novel nuclear localization and export signals. RIPK3 is a component of the tumor necrosis factor (TNF) receptor-I signaling complex, and can induce apoptosis and weakly activate the NF-kappaB transcription factor and caspase-8 prevents RIPK3-dependent necrosis without inducing apoptosis by functioning in a proteolytically active complex with CFLAR and that this complex is required for the protective function.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |